Tlačiť
Tween® 20 (Polysorbate), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
P2287-100ML P2287-500ML
SIALP2287-100MLEA 75.81 EUR
SIALP2287-100ML SIALP2287-500ML
Tween® 20 (Polysorbate), Sigma-Aldrich®
Tween® 20 (Polysorbate)
Vzorec: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00165986
Číslo CAS: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3