Tlačiť
Polysorbate 20, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
P1379-100ML P1379-500ML P1379-1L P1379-25ML
SIALP1379-100MLEA 51.34 EUR
SIALP1379-100ML SIALP1379-500ML SIALP1379-1L SIALP1379-25ML
Polysorbate 20, Sigma-Aldrich®
Polysorbate 20
Vzorec: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00165986
Číslo CAS: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3