Tlačiť
Tween® 20 (Polysorbate) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22184.0500 8.22184.1000 8.22184.2500
8.22184.0500EA 62.17 EUR
8.22184.0500 8.22184.1000 8.22184.2500
Tween® 20 (Polysorbate) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Tween® 20 (Polysorbate)
Vzorec: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00165986
Číslo CAS: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (25 °C) soluble
Molar Mass 1228 g/mol
Boiling Point 100 °C
Vapor Pressure  - 1.4 hPa (20 °C)
Flash Point 149 °C