Polysorbate 20, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
663684BEA
42.52
EUR
663684B
66368.180
66368.290
66368.410
Polysorbate 20, GPR RECTAPUR®
Polysorbate 20
Tween® is a registered trade mark of Atlas Chemical Industries Inc.
Vzorec:
C₅₈H₁₁₄O₂₆ Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 149 °C (ot. pohárek) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00165986 Číslo CAS: 9005-64-5 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Yellow to brown-yellow |
IR Spectrum | Passes test |
Density (20/4) | 1.095 - 1.105 |
Hydroxyl value | 96 - 113 |
Saponification value | 40 - 51 |