Tlačiť
Tween® 20 (Polysorbate) for molecular biology
Dodávateľ: PanReac AppliChem
A4974.0500 A4974.1000
A4974.0500EA 79.42 EUR
A4974.0500 A4974.1000
Tween® 20 (Polysorbate) for molecular biology
Tween® 20 (Polysorbate)
Vzorec: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00165986
Číslo CAS: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
DNases/RNases/Proteases not detectable
Density (d 20°C/4°C) 1.095 - 1.105
Hydroxyl-No. approx. 100
Saponification No. 40 - 50