Tlačiť
Polysorbate 80, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W291706-10KG-K W291706-1KG-K W291706-25KG-K
SIALW291706-10KG-KEA 296.83 EUR
SIALW291706-10KG-K SIALW291706-1KG-K SIALW291706-25KG-K
Polysorbate 80, Sigma-Aldrich®
Polysorbate 80
Teplota tavenia: 100 °C
Teplota vzplanutia: 113 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082107
Číslo CAS: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9