Tlačiť
Tween® 80 (Polysorbate), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
P8074-100ML P8074-500ML
SIALP8074-100MLEA 122.34 EUR
SIALP8074-100ML SIALP8074-500ML
Tween® 80 (Polysorbate), Sigma-Aldrich®
Tween® 80 (Polysorbate)
Teplota varu: ∼100 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –21 °C
Hustota: 1,062 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >149 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082107
Číslo CAS: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9
Merck Index: 13,07664