Tlačiť
L(+)-Asparagin monohydrát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
A7094-100G A7094-1KG A7094-25G
SIALA7094-100GEA 156.44 EUR
SIALA7094-100G SIALA7094-1KG SIALA7094-25G
L(+)-Asparagin monohydrát, Sigma-Aldrich®
L(+)-Asparagin monohydrát
Vzorec: C₄H₈N₂O₃·1H₂O
Teplota tavenia: 215…217 °C
Hustota: 1,567 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00151038
Číslo CAS: 5794-13-8
EINECS: 200-735-9
Merck Index: 14,00837