Polysorbate 80, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
28830.291EA
100.28
EUR
28830.291
28830.260
28830.320
28830.460
Polysorbate 80, GPR RECTAPUR®
Polysorbate 80
Teplota varu:
>100 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –21 °C Hustota: 1,062 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 149 °C (ot. pohárek) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00082107 Číslo CAS: 9005-65-6 EINECS: 500-019-9 Merck Index: 13,07664 |
Výsledky špecifikačného testu
Identifikace | splňuje test |
Density (20/4) | 1.070 - 1.090 |
Hydroxyl value | 65 - 80 |
Saponification value | 45 - 55 |
Acid value | Max 2 mg KOH/g |
Water content | Max 3% |