Tlačiť
L(+)-Asparagin monohydrát
Dodávateľ: PanReac AppliChem
Synonymá: L-Asparagine monohydrate, H-Asn-OH·H₂O, (S)-(+)-Asparagine monohydrate, (S)-2,4-Diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, H-Asn-OH.H2O
A1668.0100 A1668.1000
A1668.0100EA 34.5 EUR
A1668.0100 A1668.1000
L(+)-Asparagin monohydrát
L(+)-Asparagin monohydrát
Vzorec: C₄H₈N₂O₃·1H₂O
Mw: 150.13
Teplota tavenia: 215…217 °C
Hustota: 1.567 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00151038
Číslo CAS: 5794-13-8
EINECS: 200-735-9
Merck Index: 14,00837