L(+)-Asparagin monohydrát ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98+%
CAS No.: 5794-13-8
Molecular Formula: C4H8N2O3.H2O
Formula Weight: 150.14 (132.12anhy)
Melting Point: ca 245° dec.
Beilstein Reference: 5767869
Merck Reference: 14,837
Optical Rotation: +31° (c=5 in 5N HCl)
MDL No.: MFCD00151038
Vzorec:
C₄H₈N₂O₃·1H₂O Teplota tavenia: ∼ 245 °C (rozkl.) Hustota: 1,543 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00151038 Číslo CAS: 5794-13-8 EINECS: 200-735-9 Merck Index: 14,837 |