Tlačiť
L(+)-Asparagin monohydrát 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
175271000 175272500 175270010 175270050
ACRO175271000EA 105.5 EUR
ACRO175271000 ACRO175272500 ACRO175270010 ACRO175270050
L(+)-Asparagin monohydrát 99%
L(+)-Asparagin monohydrát
Vzorec: C₄H₈N₂O₃·1H₂O
Teplota tavenia: 233…235 °C
Hustota: 1,567 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00151038
Číslo CAS: 5794-13-8
EINECS: 200-735-9
Merck Index: 14,00837
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 11.5 % to 12.5 % (130°C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
UV transmittance ≥98 % (c=2, H2O, 430 nm) 1 cm cell
Specific optical rotation +33.5° to +36.5° (20°C, 589 nm) (c=10, 6 N HCl) (on dry substance)
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 % (On dried substance)
Chloride (Cl) ≤210 ppm
Sulfate (SO4) ≤280 ppm
Ammonium (NH4) ≤1000 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Other amino acids ≤1 % (TLC)