Tlačiť
Tween® 80 (Polysorbate), Proteomics Grade
Dodávateľ: VWR Chemicals
0442-1LEA 102.69 EUR
0442-1L 0442-4L
Tween® 80 (Polysorbate), Proteomics Grade
Tween® 80 (Polysorbate)
Non-ionic detergent efficiently separates hydrophilic proteins from membrane spanning, hydrophobic proteins without altering biological activity.
Teplota varu: >100 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –21 °C
Hustota: 1,062 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 149 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082107
Číslo CAS: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9
Merck Index: 13,07664
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
DNase None
Heavy metals <0.001%
Hydroxyl number 65 − 80
Identification Pass
Moisture (KF) 3.0%
Protease None
Residue on ignition 0.25%
RNase None
Specific gravity 1.06 − 1.09
Viscosity 300 − 500 centistokes