Tlačiť
Polysorbate 80
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Sorbitan monooleate, ethoxylated, Polyoxyethylene-80-Sorbitan Monolaurate, Polyoxyethylene (20) sorbitan monooleate
L13315.AE L13315.AP L13315.0F
L13315.AEEA 40.46 EUR
L13315.AE L13315.AP L13315.0F
Polysorbate 80
Polysorbate 80
CAS No.: 9005-65-6 Flash Point: 149°(300°F) Refractive Index: 1.4750 Boiling Point: 100° Merck Reference: 14,7582 MDL No.: MFCD00082107
Teplota varu: >100 °C
Teplota tavenia: 100
Hustota: 1.064
Teplota vzplanutia: >149 °C (300 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082107
Číslo CAS: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9
Merck Index: 14,7582