Tlačiť
Polysorbate 80
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
278630010 278632500 278630025 278630100
ACRO278630010EA 158.04 EUR
ACRO278630010 ACRO278632500 ACRO278630025 ACRO278630100
Polysorbate 80
Polysorbate 80
Teplota varu: ? 100 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: -21 °C
Hustota: 1,08 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082107
Číslo CAS: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9
Merck Index: 13,07664
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow to amber Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
Water ≤3 %
Acid value ≤2 mg KOH/g
Hydroxyl value 65 to 80 mg KOH/g
Saponification value 45 to 55 mg KOH/g