Tlačiť
Paraformaldehyd, powder, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
28794.295EA 58.16 EUR
28794.295 28794.364 28794.460
Paraformaldehyd, powder, TECHNICAL
Paraformaldehyd
Vzorec: (CH₂O)n
Teplota varu: 135…136 °C (13 Torr)
Teplota tavenia: 120…170 °C
Hustota: 0,88 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 70 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00133991
Číslo CAS: 30525-89-4
OSN: 2213
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,07096
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Identifikace splňuje test