Tlačiť
Paraformaldehyd ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A11313.0C A11313.0E A11313.22 A11313.36 A11313.PG
A11313.0CEA 369.03 EUR
A11313.0C A11313.0E A11313.22 A11313.36 A11313.PG
Paraformaldehyd ≥97%
Paraformaldehyd
Vzorec: (CH₂O)n
Teplota varu: 135…136 °C (13 mmHg)
Teplota tavenia: 120…170 °C (rozkl.)
Hustota: 1,30
Teplota vzplanutia: 71 °C (159 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00133991
Číslo CAS: 30525-89-4
EINECS: 200-001-8
OSN: 2213
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,7025