Tlačiť
Paraformaldehyd 90%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
169650010 169650025 169650100
ACRO169650010EA 77.82 EUR
ACRO169650010 ACRO169650025 ACRO169650100
Paraformaldehyd 90%, pure
Paraformaldehyd
Vzorec: (CH₂O)n
Teplota varu: 135 - 136 °C (13 -rr)
Teplota tavenia: 120…170 °C (rozkl.)
Hustota: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 71 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00133991
Číslo CAS: 30525-89-4
OSN: 2213
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,07096
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder or granules or prills
Infrared spectrum Conforms
Assay 89.5 to 93.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure