Tlačiť
TRITON™ X-114 (Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
93422-1L 93422-250ML 93422-2.5L
SIAL93422-1LEA 253.11 EUR
SIAL93422-1L SIAL93422-250ML SIAL93422-2.5L
TRITON™ X-114 (Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether), Sigma-Aldrich®
TRITON™ X-114 (Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether)
Teplota varu: ∼150 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,055 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >93 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00128254
Číslo CAS: 9036-19-5
OSN: 3082
ADR: 9,III