Tlačiť
TRITON™ X-114 (Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
422365000 422360025
ACRO422365000EA 96.67 EUR
ACRO422365000 ACRO422360025
TRITON™ X-114 (Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether)
TRITON™ X-114 (Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether)
Teplota varu: ∼150 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,055 g/cm³
Teplota vzplanutia: 254 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00128254
Číslo CAS: 9002-93-1
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear to slightly hazy liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4880 to 1.4950 (20°C, 589 nm)
Color scale ≤100 APHA
Cloud point 22 to 28°C (1 % in water)