Tlačiť
TRITON™ X-100, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Polyethyleneglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-ether, (p-tert-Octylphenoxy)polyethoxyethanol, Octoxynol, Polyoxyethylene(10) Octylphenyl Ether, t-Octylphenoxypolyethoxyethanol, O-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]polyethoxyethanol
Ampuled under argon
X100PC-10X5ML X100PC-5ML
SIALX100PC-10X5MLEA 0 EUR
SIALX100PC-10X5ML SIALX100PC-5ML
TRITON™ X-100, Sigma-Aldrich®
TRITON™ X-100
Teplota varu: ∼200 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 6 °C
Hustota: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 251 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00132505
Číslo CAS: 9002-93-1
OSN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,06793