Tlačiť
TRITON™ X-100, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Polyethyleneglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-ether, (p-tert-Octylphenoxy)polyethoxyethanol, Octoxynol, Polyoxyethylene(10) Octylphenyl Ether, t-Octylphenoxypolyethoxyethanol, O-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]polyethoxyethanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
X100-1L X100-500ML X100-5ML X100-100ML X100-5GA X100-1GA
SIALX100-1LEA 169.27 EUR
SIALX100-1L SIALX100-500ML SIALX100-5ML SIALX100-100ML SIALX100-5GA SIALX100-1GA
TRITON™ X-100, Sigma-Aldrich®
TRITON™ X-100
Teplota varu: ∼200 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 6 °C
Hustota: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 251 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00132505
Číslo CAS: 9002-93-1
OSN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,06793