Tlačiť
TRITON™ X-100, Reagent Grade for biochemistry
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
Synonymá: Polyethyleneglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-ether, (p-tert-Octylphenoxy)polyethoxyethanol, Octoxynol, Polyoxyethylene(10) Octylphenyl Ether, t-Octylphenoxypolyethoxyethanol, O-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]polyethoxyethanol
0694-1LEA 174.49 EUR
0694-1L 0694-4L
TRITON™ X-100, Reagent Grade for biochemistry
TRITON™ X-100
Non-ionic detergent efficiently separates hydrophilic proteins from membrane spanning, hydrophobic proteins without altering biological activity.
Teplota varu: >200 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 6 °C
Hustota: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 251 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00132505
Číslo CAS: 9002-93-1
OSN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,06793
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
pH (5%, Water) @25 °C 6 – 8
Color (APHA) ≤100