Tlačiť
Polyethylene glycol 8,000, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: PEG 8,000, Ethylene glycol polymer 8000, PEG 8000
89510-1KG-F 89510-250G-F
SIAL89510-1KG-FEA 192.94 EUR
SIAL89510-1KG-F SIAL89510-250G-F
Polyethylene glycol 8,000, Sigma-Aldrich®
Polyethylene glycol 8,000
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
Teplota varu: 250 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,125 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01779615
Číslo CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 12,07729