Tlačiť
Polyethylene glycol 8,000
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: PEG 8,000, Ethylene glycol polymer 8000, PEG 8000
43443.A3 43443.22 43443.A9 43443.36
43443.A3EA 180.51 EUR
43443.A3 43443.22 43443.A9 43443.36
Polyethylene glycol 8,000
Polyethylene glycol 8,000
CAS No.: 25322-68-3 Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH Physical Form: Powder Appearance: White Odour: Odourless pH: 5-7 Melting Point: 55-63° Merck Reference: 14,7568 MDL No.: MFCD01779615
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
Teplota varu: 250 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 55…63 °C
Hustota: 1,125 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01779615
Číslo CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 14,7568