Tlačiť
Polyethylene glycol 8,000
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: PEG 8,000, Ethylene glycol polymer 8000, PEG 8000
418050010 418050030 418050100
ACRO418050010EA 118.33 EUR
ACRO418050010 ACRO418050030 ACRO418050100
Polyethylene glycol 8,000
Polyethylene glycol 8,000
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
Teplota varu: 250 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 55…60 °C
Hustota: 1,125 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 270 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01779615
Číslo CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 12,07729
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Hydroxyl value 12 to 16 mg KOH/g