Tlačiť
Polyethylenglykol 6000, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: PEG 6,000, PEG 6000
M-Clarity™ quality level = MQ200
81255-1KG 81255-2.5KG 81255-250G
SIAL81255-1KGEA 199.48 EUR
SIAL81255-1KG SIAL81255-2.5KG SIAL81255-250G
Polyethylenglykol 6000, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglykol 6000
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
Mw: 6000
Teplota varu: ∼250 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 55…62 °C
Hustota: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01779614
Číslo CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2