Tlačiť
Polyethylenglykol 6000, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá: PEG 6,000, PEG 6000
26603.293EA 67.29 EUR
26603.293 26603.460
Polyethylenglykol 6000, TECHNICAL
Polyethylenglykol 6000
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
Mw: 6000
Teplota varu: >250 °C
Teplota tavenia: 60…63 °C
Hustota: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >250 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01779614
Číslo CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Hydroxyl value 16 - 22
Solidification point 55 - 61 °C