Tlačiť
Polyethylenglykol 6000 for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: PEG 6,000, PEG 6000
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07491.1000 8.07491.5000
8.07491.1000EA 74.5 EUR
8.07491.1000 8.07491.5000
Polyethylenglykol 6000 for synthesis, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglykol 6000
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
Mw: 6000
Teplota varu: ∼250 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 55…62 °C
Hustota: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01779614
Číslo CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 500 g/l (20 °C)
Melting Point 55 - 60 °C
Molar Mass 8000 g/mol
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 250 °C
pH 5 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 420 °C
Viscosity kinematic 200 - 250 mm2/s (20 °C) (50% solution)