Tlačiť
Polyethylenglykol 6000, Calbiochem®
Dodávateľ: Merck Millipore Calbiochem
Synonymá: PEG 6,000, PEG 6000
528877-1 528877-100
528877-1EA 0 EUR
528877-1 528877-100
Polyethylenglykol 6000, Calbiochem®
Polyethylenglykol 6000
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
Mw: 6000
Teplota varu: ∼250 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 55…62 °C
Hustota: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01779614
Číslo CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2