Tlačiť
Polyethylenglykol 600
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Ethylene glycol polymer average Mn 600, PEG 600
B21798.0B B21798.30
B21798.0BEA 99.08 EUR
B21798.0B B21798.30
Polyethylenglykol 600
Polyethylenglykol 600
CAS No.: 25322-68-3 Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH Flash Point: 252°(485°F) Physical Form: Low-melting solid Density: 1.120 Refractive Index: 1.4680 Odour: Odourless pH: 5-7 Melting Point: 17-23° Merck Reference: 14,7568 MDL No.: MFCD00081839
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
Teplota varu: ∼250 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 17…23 °C
Hustota: 1,120
Teplota vzplanutia: 252 °C (485 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081839
Číslo CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 14,7568