Tlačiť
Polyethylenglykol 600
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Ethylene glycol polymer average Mn 600, PEG 600
192240010 192240051
ACRO192240010EA 122.74 EUR
ACRO192240010 ACRO192240051
Polyethylenglykol 600
Polyethylenglykol 600
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
Teplota varu: ? 250 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 17…22 °C
Hustota: 1,1265 g/cm³
Teplota vzplanutia: 252 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081839
Číslo CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colourless to almost colourless Viscous liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4660 to 1.4700 (20°C, 589 nm)
Water ≤2.0 % (K.F.)
Hydroxyl value 178 to 197 mg KOH/g