Tlačiť
Polyethylenglykol 4000, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: PEG 4000
95904-1KG-F 95904-250G-F
SIAL95904-1KG-FEA 159.25 EUR
SIAL95904-1KG-F SIAL95904-250G-F
Polyethylenglykol 4000, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglykol 4000
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
Teplota varu: ∼250 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 53…58 °C
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 250 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01779612
Číslo CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2