Tlačiť
Polyethylenglykol 4000
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: PEG 4000
A16151.0B A16151.0I A16151.30
A16151.0BEA 110.71 EUR
A16151.0B A16151.0I A16151.30
Polyethylenglykol 4000
Polyethylenglykol 4000
CAS No.: 25322-68-3 Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH Odour: Odourless pH: 5-7 Melting Point: 58-62° Merck Reference: 14,7568 MDL No.: MFCD01779612
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
Teplota varu: ∼250 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 58…62 °C
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 250 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01779612
Číslo CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 14,7568