Tlačiť
Polypropylenglykol, M.W. ∼4,000
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Poly(propylene glycol), Poly(propylene oxide), PPG
192202500 192205000
ACRO192202500EA 41.32 EUR
ACRO192202500 ACRO192205000
Polypropylenglykol, M.W. ∼4,000
Polypropylenglykol
Vzorec: H(OCH₂CH₂CH₂)nOH
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00084446
Číslo CAS: 25322-69-4
EINECS: 500-039-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear light yellow to light green Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4500 to 1.4520 (20°C, 589 nm)