Tlačiť
Polyethylenglykol 400, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: PEG 400
M-Clarity™ quality level = MQ200
81172-10L 81172-1L
SIAL81172-10LEA 0 EUR
SIAL81172-10L SIAL81172-1L
Polyethylenglykol 400, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglykol 400
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
Mw: 400
Teplota varu: ∼250 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 4…8 °C
Hustota: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 245
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081839
Číslo CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2