Tlačiť
Polyethylene glycol 35,000, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: PEG 35,000
94646-1KG-F 94646-250G-F
SIAL94646-1KG-FEA 164.86 EUR
SIAL94646-1KG-F SIAL94646-250G-F
Polyethylene glycol 35,000, Sigma-Aldrich®
Polyethylene glycol 35,000
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081839
Číslo CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2