Tlačiť
Polyethylenglykol 300 for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: PEG 300
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07484.1000 8.07484.5000
8.07484.1000EA 57.36 EUR
8.07484.1000 8.07484.5000
Polyethylenglykol 300 for synthesis, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglykol 300
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
Teplota tavenia: –15…–10 °C
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 220 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081839
Číslo CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2