Tlačiť
Polyethylenglykol 300
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: PEG 300
192220010 192220025 192220100
ACRO192220010EA 118.73 EUR
ACRO192220010 ACRO192220025 ACRO192220100
Polyethylenglykol 300
Polyethylenglykol 300
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
Teplota tavenia: 15…10 °C
Hustota: 1,12 g/cm³
Teplota vzplanutia: >180 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01779599
Číslo CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
Color scale ≤50 APHA
Hydroxyl value 356 to 394 mg KOH/g