Tlačiť
Polyethylenglykol 20000
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: PEG 20000, Ethylene glycol polymer 20000, PEG 20,000
A17925.0B A17925.30
A17925.0BEA 231.45 EUR
A17925.0B A17925.30
Polyethylenglykol 20000
Polyethylenglykol 20000
CAS No.: 25322-68-3 Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH Flash Point: 260°(500°F) Physical Form: Powder or flake Density: 1.20 Appearance: White Odour: Odourless pH: 5-7 Melting Point: 63-66° Merck Reference: 14,7568 MDL No.: MFCD00081839
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
Teplota tavenia: 63…66 °C
Hustota: 1,20
Teplota vzplanutia: 260 °C (500 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081839
Číslo CAS: 25322-68-3
EINECS: 203-473-3
Merck Index: 14,7568