Tlačiť
Polyethylene glycol 2,000 for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: PEG 2000, Ethylene glycol polymer 2000, PEG 2,000, Ethylene glycol polymer average Mn 2000
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21037.1000 8.21037.5000
8.21037.1000EA 58.16 EUR
8.21037.1000 8.21037.5000
Polyethylene glycol 2,000 for synthesis, Sigma-Aldrich®
Polyethylene glycol 2,000
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
Teplota tavenia: 49…52 °C
Hustota: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 250 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081839
Číslo CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 600 g/l (20 °C)
Melting Point 49 - 52 °C
Molar Mass 1800.00 g/mol
Bulk Density 400 - 500 kg/m3
Flash Point 250 °C
Density 1.21 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 420 °C
Viscosity kinematic 46 - 55 mm2/s (20 °C) (50% solution)