Tlačiť
Polyethylene glycol 2,000
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: PEG 2000, Ethylene glycol polymer 2000, PEG 2,000, Ethylene glycol polymer average Mn 2000
B22181.0B B22181.30
B22181.0BEA 123.95 EUR
B22181.0B B22181.30
Polyethylene glycol 2,000
Polyethylene glycol 2,000
CAS No.: 25322-68-3 Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH Odour: Odourless pH: 5-7 Melting Point: 53-55° Merck Reference: 14,7568 MDL No.: MFCD01779611
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
Teplota tavenia: 53…55 °C
Hustota: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 250 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081839
Číslo CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 14,7568