Tlačiť
Polyethylenglykol 200, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
88440-1L-F 88440-250ML-F
SIAL88440-1L-FEA 152.43 EUR
SIAL88440-1L-F SIAL88440-250ML-F
Polyethylenglykol 200, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglykol 200
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
Teplota varu: ∼250 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –55…–40 °C
Hustota: 1,124 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 180 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01779596
Číslo CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2