Tlačiť
Polyethylenglykol 1500 for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: PEG 1500, PEG 1,500
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07489.1000 8.07489.5000
8.07489.1000EA 51.74 EUR
8.07489.1000 8.07489.5000
Polyethylenglykol 1500 for synthesis, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglykol 1500
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
Teplota varu: ∼250 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 44…48 °C
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 260 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081839
Číslo CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 500 g/l (20 °C)
Melting Point 44 - 48 °C
Molar Mass 8000 g/mol
Bulk Density 400 - 500 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 260 °C
Density 1.2 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 420 °C
Viscosity kinematic 33 - 39 mm2/s (20 °C) (50% solution)