Tlačiť
Polyethylene glycol 1,450
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: PEG 1,450, Ethylene glycol polymer 1450, PEG 1450
418040010 418040030 418041000 418045000
ACRO418040010EA 58.16 EUR
ACRO418040010 ACRO418040030 ACRO418041000 ACRO418045000
Polyethylene glycol 1,450
Polyethylene glycol 1,450
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
Teplota tavenia: 44…48 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081839
Číslo CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Waxy flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Hydroxyl value 70 to 80 mg KOH/g