Tlačiť
Polyethylene glycol 10,000, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: PEG 10000, Ethylene glycol polymer 10000, PEG 10,000
92897-1KG-F 92897-250G-F
SIAL92897-1KG-FEA 161.65 EUR
SIAL92897-1KG-F SIAL92897-250G-F
Polyethylene glycol 10,000, Sigma-Aldrich®
Polyethylene glycol 10,000
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
Teplota tavenia: 63 °C
Hustota: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 265 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081839
Číslo CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2