Tlačiť
Polyethylene glycol 10,000
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: PEG 10000, Ethylene glycol polymer 10000, PEG 10,000
B21955.0B B21955.30
B21955.0BEA 101.89 EUR
B21955.0B B21955.30
Polyethylene glycol 10,000
Polyethylene glycol 10,000
CAS No.: 25322-68-3 Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH Flash Point: 265°(509°F) Physical Form: Powder Density: 1.2 Odour: Odourless pH: 5-7 Melting Point: 58-63° Merck Reference: 14,7568 MDL No.: MFCD00081839
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
Teplota tavenia: 58…63 °C
Hustota: 1,2
Teplota vzplanutia: 265 °C (509 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081839
Číslo CAS: 25322-68-3
EINECS: 203-473-3
Merck Index: 14,7568