Tlačiť
Polyethylenglykol 1000, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: PEG 1,000, PEG 900-1100
M-Clarity™ quality level = MQ200
81189-100G 81189-1KG 81189-250G
SIAL81189-100GEA 64.18 EUR
SIAL81189-100G SIAL81189-1KG SIAL81189-250G
Polyethylenglykol 1000, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglykol 1000
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
Teplota varu: ∼250 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 33…40 °C
Hustota: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 260 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081839
Číslo CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 13,07651