Tlačiť
Polyethylenglykol 1000
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: PEG 1,000, PEG 900-1100
B22134.30 B22134.0B
B22134.30EA 34.14 EUR
B22134.30 B22134.0B
Polyethylenglykol 1000
Polyethylenglykol 1000
CAS No.: 25322-68-3 Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH Flash Point: 260°(500°F) Physical Form: Powder/low melting solid Density: 1.101 Appearance: White Odour: Odourless pH: 5-7 Melting Point: 35-40° Merck Reference: 14,7568 MDL No.: MFCD01779605
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
Teplota varu: ∼250 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 35…40 °C
Hustota: 1,101
Teplota vzplanutia: 260 °C (500 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081839
Číslo CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 14,7568