Tlačiť
Polyethylenglykol 1000
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: PEG 1,000, PEG 900-1100
192250010 192250051
ACRO192250010EA 75.81 EUR
ACRO192250010 ACRO192250051
Polyethylenglykol 1000
Polyethylenglykol 1000
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
Teplota varu: ? 250 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 35…40 °C
Hustota: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 270 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01779605
Číslo CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 13,07651
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Waxy solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Hydroxyl value 107 to 118 mg KOH/g